Dipropylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
117490010 117492500
ACRO117490010EA 41.4 EUR InStock
ACRO117490010 ACRO117492500
Dipropylamine 99%
Dipropylamine
Formule: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Point d'ébullition: 109.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0.74 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009362
Numéro CAS: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
ONU: 2383
ADR: 3,II
Merck Index: 12,03406
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité