Dipropylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L15808.AE L15808.AP
L15808.AEEA 27.7 EUR InStock
L15808.AE L15808.AP
Dipropylamine 99%
Dipropylamine
Purity: 99% CAS No.: 142-84-7 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 Flash Point: 7°(45°F) Refractive Index: 1.4050 Odour: Ammonia-like Melting Point: -63° Boiling Point: 109-110° Beilstein Reference: 505974 Merck Reference: 14,3343 UN No.: 2383 MDL No.: MFCD00009362
Formule: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0.738
Point d'éclair: 7 °C (45 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009362
Numéro CAS: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
ONU: 2383
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3343
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité