Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dipropylamine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC12938000EA 53.6 EUR InStock
EHERC12938000
Dipropylamine
Dipropylamine


Formule: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Point d'ébullition: 109,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0,738 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 7 °C
Numéro MDL: MFCD00009362
Numéro CAS: 142-84-7
ONU: 2383
ADR: 3,II
Merck Index: 12,03406
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité