Diisopropylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
149460010 149460025
149460010.EA 60.9 EUR InStock
149460010. 149460025.
Diisopropylamine 99%
Diisopropylamine
Formule: C₆H₁₅N
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.716 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008862
Numéro CAS: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
ONU: 1158
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03219
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité