Diisopropylamine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10280.0F A10280.AE A10280.AP
A10280.0FEA 133 EUR InStock
A10280.0F A10280.AE A10280.AP
Diisopropylamine ≥99%
Diisopropylamine
Purity: 99+% CAS No.: 108-18-9 Molecular Formula: [(CH3)2CH]2NH Formula Weight: 101.19 Flash Point: -7°(19°F) Physical Form: Liquid Density: 0.718 Refractive Index: 1.3920 Odour: Ammonia-like Melting Point: -61° Boiling Point: 83-84° Beilstein Reference: 605284 Merck Reference: 14,3196 UN No.: 1158 MDL No.: MFCD00008862
Formule: C₆H₁₅N
Point d'ébullition: 83…84 °C
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.718
Point d'éclair: –7 °C (19 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008862
Numéro CAS: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
ONU: 1158
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3196
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité