N-Éthyldiisopropylamine 99.5+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
367840250 367840500 367841000 367840010 367840025
ACRO367840250EA 71.4 EUR InStock
ACRO367840250 ACRO367840500 ACRO367841000 ACRO367840010 ACRO367840025
N-Éthyldiisopropylamine 99.5+%
N-Éthyldiisopropylamine
Formule: C₈H₁₉N
Point d'ébullition: 127 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.756 g/cm³
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008868
Numéro CAS: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
ONU: 3384
ADR: 6.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité