N-Éthyldiisopropylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11801.AE A11801.AC A11801.AP A11801.AU
A11801.AEEA 45.5 EUR InStock
A11801.AE A11801.AC A11801.AP A11801.AU
N-Éthyldiisopropylamine 99%
N-Éthyldiisopropylamine
Purity: 99% CAS No.: 7087-68-5 Molecular Formula: C8H19N Formula Weight: 129.25 Flash Point: 8°(46°F) Physical Form: Liquid Density: 0.747 Refractive Index: 1.4135 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: -46° Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 605301 UN No.: 3488 MDL No.: MFCD00008868
Formule: C₈H₁₉N
Point d'ébullition: 126…127 °C
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.747
Point d'éclair: 8 °C (46 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008868
Numéro CAS: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
ONU: 3384
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité