N-Éthyldiisopropylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00894.0250 8.00894.1000 8.00894.9150
8.00894.0250EA 67.4 EUR InStock
8.00894.0250 8.00894.1000 8.00894.9150
N-Éthyldiisopropylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-Éthyldiisopropylamine
Formule: C₈H₁₉N
Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.76 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008868
Numéro CAS: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
ONU: 1992
ADR: 3 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3.9 g/l (20°C)
Melting Point -46 °C
Boiling Point 127 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 16 hPa (20 °C)
Flash Point 9.5 °C
Refractive Index 1.4121 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 6.3 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (20 °C)
pH 12.3 (H2O) (as an emulsion)
Ignition Point 240°C
Viscosity Kinematic 0.88 mm2/s (20 °C)
Synonyms N,N-Diisopropylethylamine
Hill Formula C8H19N
Chemical Formula [(CH3)2CH]2NCH2CH3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité