N-Éthyldiisopropylamine ≥99.5%, Qualité Biotechnologie, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
496219-2LEA 1230 EUR InStock
496219-2L
N-Éthyldiisopropylamine ≥99.5%, Qualité Biotechnologie, Burdick & Jackson™
N-Éthyldiisopropylamine
Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Point d'ébullition: 128,33 °C
Point de fusion: -19,99 °C
Densité: 0,75 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008868
Numéro CAS: 7087-68-5
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.45 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
APHA Max. 20
Vapor Pressure 31 mmHg ( 37.7 °C)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité