N-Éthyléthylenediamine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminoéthyl(éthyl)amine
ACRO155550500EA 147 EUR InStock
ACRO155550500 ACRO155550050
N-Éthyléthylenediamine 98+%
N-Éthyléthylenediamine
Formule: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C (1013 hPa)
Densité: 0,83 g/cm³
Point d'éclair: 10 °C
Numéro MDL: MFCD00008166
Numéro CAS: 110-72-5
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité