N-Éthyléthylenediamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminoethyl(ethyl)amine
B23577.06 B23577.14
B23577.06EA 29.6 EUR InStock
B23577.06 B23577.14
N-Éthyléthylenediamine 98%
N-Éthyléthylenediamine
Purity: 98% CAS No.: 110-72-5 Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2NH2 Formula Weight: 88.15 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 128-130° Beilstein Reference: 1098272 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008166
Formule: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 128…130 °C
Densité: 0.837
Point d'éclair: 34 °C (93 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008166
Numéro CAS: 110-72-5
EINECS: 203-795-4
ONU: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité