N-Méthyléthylenediamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminoéthylméthylamine
ACRO155560250EA 205 EUR InStock
ACRO155560250 ACRO155561000 ACRO155560050
N-Méthyléthylenediamine 95%
N-Méthyléthylenediamine
Formule: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Point d'ébullition: 114…116 °C (760 mmHg)
Densité: 0,84 g/cm³
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008165
Numéro CAS: 109-81-9
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité