2-(2-Aminoéthylamino)éthanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, AEEA
A10833.0E A10833.22 A10833.36
A10833.0EEA 141 EUR InStock
A10833.0E A10833.22 A10833.36
2-(2-Aminoéthylamino)éthanol 99%
2-(2-Aminoéthylamino)éthanol
Purity: 99% CAS No.: 111-41-1 Molecular Formula: C4H12N2O Formula Weight: 104.15 Flash Point: 125°(257°F) Refractive Index: 1.4861 Odour: Amine-like pH: 11.8 Melting Point: -28° Boiling Point: 238-240° Beilstein Reference: 506012 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008170
Formule: C₄H₁₂N₂O
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 238…240 °C
Point de fusion: –28 °C
Densité: 1.029
Point d'éclair: 125 °C (257 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008170
Numéro CAS: 111-41-1
EINECS: 203-867-5
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité