4-Azaoctaméthylènediamine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A19096.03 A19096.06 A19096.14 A19096.22
A19096.03EA 43.5 EUR InStock
A19096.03 A19096.06 A19096.14 A19096.22
4-Azaoctaméthylènediamine ≥99%
4-Azaoctaméthylènediamine
Purity: 99% CAS No.: 124-20-9 Molecular Formula: H2N(CH2)3NH(CH2)4NH2 Formula Weight: 145.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4790 Melting Point: 22-25° Boiling Point: 128-130°/14mm Beilstein Reference: 1698591 Merck Reference: 14,8742 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008229
Formule: C₇H₁₉N₃
Point d'ébullition: 128…130 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 22…25 °C
Densité: 0.925
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008229
Numéro CAS: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8742
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité