4-Azaoctaméthylènediamine
Fournisseur: Molekula
MOLEM24358880EA 0 EUR InStock
MOLEM24358880
4-Azaoctaméthylènediamine
4-Azaoctaméthylènediamine
Formule: C₇H₁₉N₃
MW: 145,25 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20…25 °C
Densité: 0,925 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008229
Numéro CAS: 124-20-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité