2-Éthylaminoéthanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Ethyl-2-aminoethanol, N-Ethyl-2-ethanolamin, 2-(Ethylamino)ethan-1-ol
A15744.AE A15744.AP A15744.0F
A15744.AEEA 29.1 EUR InStock
A15744.AE A15744.AP A15744.0F
2-Éthylaminoéthanol 98%
2-Éthylaminoéthanol
Purity: 98% CAS No.: 110-73-6 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.441 Melting Point: -9° Boiling Point: 168-170° Beilstein Reference: 635671 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00002841
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 168…170 °C
Point de fusion: –9 °C
Densité: 0.914
Point d'éclair: 71 °C (160 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002841
Numéro CAS: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité