2-Méthylaminoéthanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Methyl-2-ethanolamin, N-Methyl-2-aminoethanol, 2-(Methylamino)ethanol
B23180.AE B23180.AP
B23180.AEEA 35.6 EUR InStock
B23180.AE B23180.AP
2-Méthylaminoéthanol 99%
2-Méthylaminoéthanol
Purity: 99% CAS No.: 109-83-1 Molecular Formula: C5H7NO Formula Weight: 75.11 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.4400 Odour: Ammonia-like Melting Point: -5° Boiling Point: 159° Beilstein Reference: 1071196 Merck Reference: 14,6015 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00002839
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.939
Point d'éclair: 74 °C (165 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002839
Numéro CAS: 109-83-1
EINECS: 203-710-0
ADR: 8,III
Merck Index: 14,6015
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité