L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Diéthanolamine, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine, 2,2'-Iminodiethanol
7026-00EA 0 EUR InStock
7026-00 7026.2500 7026-01RM
Diéthanolamine, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Diéthanolamine
Formule: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14 g/mol
Point d'ébullition: 268.8
Point de fusion: 28
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 176
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002843
Numéro CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
ATTEINDRE: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 98.5 %
Density (g/ml) at 30°C 1.088 - 1.093
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Residue after Ignition max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) max. 5
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité