L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Diéthanolamine
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine, 2,2'-Iminodiethanol
0332.1 0332.2 0332.3
ROTH0332.1EA 0 EUR InStock
ROTH0332.1 ROTH0332.2 ROTH0332.3
Diéthanolamine
Diéthanolamine
Formule: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14 g/mol
Point d'ébullition: 268.8
Point de fusion: 28
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 176
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002843
Numéro CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
ATTEINDRE: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité