2-Nitro-1-propanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Hydroxy-2-nitropropane
43843.14 43843.06
43843.14EA 203 EUR InStock
43843.14 43843.06
2-Nitro-1-propanol ≥98%
2-Nitro-1-propanol
Purity: 98% CAS No.: 2902-96-7 Molecular Formula: CH3CH(NO2)CH2OH Formula Weight: 105.09 Flash Point: 100°(212°F) Physical Form: Liquid Density: 1.185 Refractive Index: 1.4390 Boiling Point: 73°/1mm MDL No.: MFCD00007398
Formule: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Point d'ébullition: 73 °C (1 mmHg)
Densité: 1.185
Point d'éclair: 100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007398
Numéro CAS: 2902-96-7
EINECS: 220-797-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité