Anhydride méthanesulfonique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13328.14EA 84.7 EUR InStock
A13328.14 A13328.18 A13328.09 A13328.30
Anhydride méthanesulfonique ≥98%
Anhydride méthanesulfonique
Formule: C₂H₆O₅S₂
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 65…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007556
Numéro CAS: 7143-01-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité