Ether dibutylique 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
149690010 149690025 149690250
ACRO149690010EA 82.9 EUR InStock
ACRO149690010 ACRO149690025 ACRO149690250
Ether dibutylique 99+%, très pur
Ether dibutylique
Formule: C₈H₁₈O
Point d'ébullition: 141 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.768 g/cm³
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009461
Numéro CAS: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
ONU: 1149
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01568
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.01 % dibutylperoxide
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité