Ether dibutylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16305.0F A16305.AP
A16305.0FEA 103 EUR InStock
A16305.0F A16305.AP
Ether dibutylique ≥99%
Ether dibutylique
Purity: 99% CAS No.: 142-96-1 Molecular Formula: CH3(CH2)3O(CH2)3CH3 Formula Weight: 130.23 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.3990 Melting Point: -95° Boiling Point: 141-143° Beilstein Reference: 1732752 Merck Reference: 14,1569 UN No.: 1149 MDL No.: MFCD00009461
Formule: C₈H₁₈O
Point d'ébullition: 141…143 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.764
Point d'éclair: 25 °C (77 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009461
Numéro CAS: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
ONU: 1149
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1569
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité