Ether dibutylique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Oxyde de dibutyle
EHERC12252000EA 72.6 EUR InStock
EHERC12252000
Ether dibutylique
Ether dibutylique
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 141 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0,767 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Numéro MDL: MFCD00009461
Numéro CAS: 142-96-1
ONU: 1149
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01568
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité