Diisopropyle oxyde ≥99.0% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 10 ppm
24900.296EA 42.4 EUR InStock
24900.296 24900.320 24900.410
Diisopropyle oxyde ≥99.0% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Diisopropyle oxyde
Formule: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Point d'ébullition: 68.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0.726 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008880
Numéro CAS: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
ONU: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0%
Acidity Max. 0.0007 meq/g
Boiling point 67 - 69 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/20) 0.723 - 0.728
Evaporation residue Max. 50 ppm
Peroxides (as H2O2) Max. 10 ppm
Water Max. 0.05%
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.2 ppm
Ba (Barium) Max. 0.2 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.2 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.2 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.2 ppm
Cu (Copper) Max. 0.2 ppm
Fe (Iron) Max. 0.5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.2 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.2 ppm
Conforms to ACS Passes Test
Conforms to Reag. Ph. Eur. Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité