Butoxy-2-éthanol 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: ButylglycolEther monobutylique de l'éthylèneglycol
ACRO154330025EA 54.4 EUR InStock
ACRO154330025 ACRO154330100 ACRO154330010 ACRO154330250
Butoxy-2-éthanol 99%, très pur
Butoxy-2-éthanol
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 171 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,901 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002884
Numéro CAS: 111-76-2
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01558
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/93/2297793.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
Density (20°C) 0.899 to 0.903 kg/l
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.02 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité