Butoxy-2-éthanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17976.0D A17976.0F A17976.AP
A17976.0DEA 212 EUR InStock
A17976.0D A17976.0F A17976.AP
Butoxy-2-éthanol ≥99%
Butoxy-2-éthanol
Purity: 99% CAS No.: 111-76-2 Molecular Formula: C6H14O2 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 64°(147°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.902 Refractive Index: 1.4190 Appearance: Colourless Odour: Mild Melting Point: -79° Boiling Point: 171-173° Beilstein Reference: 1732511 Merck Reference: 14,1559 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00002884
Used in industry for degreasing and detergent applications.
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 171…173 °C
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0.902
Point d'éclair: 64 °C (147 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002884
Numéro CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba5a9d2c527d0c167d2248d1936e2d1bd4aeab7a&vid=75260b2608ddc5eb29642178ab193fbcaf54198d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité