Butoxy-2-éthanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: ButylglycolEther monobutylique de l'éthylèneglycol
EHERC13328000EA 61.4 EUR InStock
EHERC13328000
Butoxy-2-éthanol
Butoxy-2-éthanol
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61 °C
Numéro MDL: MFCD00002884
Numéro CAS: 111-76-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01558
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/93/2297793.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité