2-Éthoxyéthanol 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ether monoéthylique d'éthylène-glycolEthylglycol
ACRO156020010EA 58.5 EUR InStock
ACRO156020010 ACRO156020250 ACRO156020025
2-Éthoxyéthanol 99%, très pur
2-Éthoxyéthanol
Formule: C₂H₅OCH₂CH₂OH
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,93 g/cm³
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002869
Numéro CAS: 110-80-5
ONU: 1171
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03786
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/02/2299302.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20°C) 0.928 to 0.932
Alkalinity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 passes test
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Ethanol 99.8 to 100 % v/v (calculated)
Substance reducing dichromate passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité