2-Éthoxyéthanol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ether monoéthylique d'éthylène-glycolEthylglycol
103426REA 94 EUR InStock
103426R
2-Éthoxyéthanol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
2-Éthoxyéthanol
Formule: C₂H₅OCH₂CH₂OH
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00002869
Numéro CAS: 110-80-5
ONU: 1171
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03786
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/02/2299302.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0030 meq/g
Colouration Max. 20 APHA
Density (20/4) 0.929 - 0.930
Evaporation residue Max. 100 ppm
Peroxides (as H2O2) Max. 0.02 %
Water Max. 0.1 %
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.05 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité