Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthoxyéthanol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Ether monoéthylique d'éthylène-glycolEthylglycol

EHERC13328100EA 52.4 EUR InStock
EHERC13328100
2-Éthoxyéthanol
2-Éthoxyéthanol


Formule: C₂H₅OCH₂CH₂OH
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00002869
Numéro CAS: 110-80-5
ONU: 1171
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03786
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/02/2299302.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité