2-Éthoxyéthanol ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ether monoéthylique d'éthylène-glycolEthylglycol
24043.294EA 29.8 EUR InStock
24043.294
2-Éthoxyéthanol ≥99%, TECHNICAL
2-Éthoxyéthanol
Formule: C₂H₅OCH₂CH₂OH
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00002869
Numéro CAS: 110-80-5
ONU: 1171
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03786
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/02/2299302.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Indice de réfraction (20°C) 1,405 - 1,408
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité