2-Éthoxyéthanol
Fournisseur: Roth Carl
Danger
5127.1 5127.2
ROTH5127.1EA 76.5 EUR InStock
ROTH5127.1 ROTH5127.2
2-Éthoxyéthanol
2-Éthoxyéthanol
Formule: C₂H₅OCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.932 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002869
Numéro CAS: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
ONU: 1171
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119560582-38
Merck Index: 13,03786
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=461a4daf8709ebd6b4516d73b4b32eee33cd1bca&vid=625adefb8d1e2126363931c57a51d3e1df419926&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité