Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol) 99.5+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
149360010 149360025
ACRO149360010EA 78.5 EUR InStock
ACRO149360010 ACRO149360025
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol) 99.5+% pour analyses
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol)
Formule: C₃H₈O₂
Point d'ébullition: 124 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002867
Numéro CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
ONU: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.002 %
Acidity ≤0.001 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g
Substance colored by H2SO4 Passes test
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Barium (Ba) ≤1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Aldehyde (C2H4O) ≤0.003 %
Peroxides ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité