2-Méthoxyéthanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Ether monométhylique d'éthylène-glycolEther monométhylique de l'éthylèneglycolMéthylglycol
EHERC13328200EA 50.2 EUR InStock
EHERC13328200
2-Méthoxyéthanol
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol)
Formule: C₃H₈O₂
MW: 76,1 g/mol
Point d'ébullition: 124,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0,964 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 39 °C
Numéro MDL: MFCD00002867
Numéro CAS: 109-86-4
ONU: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité