3-Méthoxybutane-1-ol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
125790010 125791000
ACRO125790010EA 64.8 EUR InStock
ACRO125790010 ACRO125791000
3-Méthoxybutane-1-ol 99%
3-Méthoxybutane-1-ol
Formule: C₅H₁₂O₂
Point d'ébullition: 161 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.92 g/cm³
Point d'éclair: 46 °C
Numéro MDL: MFCD00002931
Numéro CAS: 2517-43-3
EINECS: 219-741-8
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité