4-Méthoxybutane-1-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50339.03 H50339.06
H50339.03EA 45.3 EUR InStock
H50339.03 H50339.06
4-Méthoxybutane-1-ol ≥98%
4-Méthoxybutane-1-ol
Purity: 98+% CAS No.: 111-32-0 Molecular Formula: C5H12O2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: 73°(163°F) Odour: Mild Boiling Point: 66°/7mm MDL No.: MFCD00040437
Formule: C₅H₁₂O₂
Point d'ébullition: 66 °C (7 mmHg)
Densité: 0.93
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040437
Numéro CAS: 111-32-0
EINECS: 203-858-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité