Diéthylène glycol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2,2'-Oxydiéthanol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
03128-5ML-FEA 188 EUR InStock
03128-5ML-F
Diéthylène glycol, Supelco®
Diéthylène glycol
Formule: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 123 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00002882
Numéro CAS: 111-46-6
Merck Index: 13,03146
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/00/26652500.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité