1,2-Diméthoxyéthane ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ether diméthylique de l'éthylèneglycolDiméthylglycolEGDMEDME
Stabilization: stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
A12986.APEA 55.9 EUR InStock
A12986.AP A12986.0F A12986.AE
1,2-Diméthoxyéthane ≥99% stabilisé
1,2-Diméthoxyéthane
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 84…86 °C
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0,867
Point d'éclair: –6 °C (21 °F)
Numéro MDL: MFCD00008502
Numéro CAS: 110-71-4
ONU: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité