Oxyde de bis(2-butoxyéthyle) ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
42150.AE 42150.AP
42150.AEEA 61.8 EUR InStock
42150.AE 42150.AP
Oxyde de bis(2-butoxyéthyle) ≥99%
Oxyde de bis(2-butoxyéthyle)
Purity: 99+% CAS No.: 112-73-2 Molecular Formula: [CH3(CH2)3OCH2CH2]2O Formula Weight: 218.74 Flash Point: 117°(243°F) Physical Form: Liquid Density: 0.885 Refractive Index: 1.4235 Appearance: Colourless Melting Point: -60° Boiling Point: 256° MDL No.: MFCD00009459
Extraction de métaux précieux.
Formule: C₁₂H₂₆O₃
MW: 218,34 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.885
Point d'éclair: 117 °C (243 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009459
Numéro CAS: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité