Oxyde de bis(2-ethoxyéthyle) 99+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43464.AKEA 148 EUR InStock
43464.AK
Oxyde de bis(2-ethoxyéthyle) 99+% pour HPLC
Oxyde de bis(2-ethoxyéthyle)
Formule: C₈H₁₈O₃
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 188…190 °C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,909
Point d'éclair: 71 °C (160 °F)
Numéro MDL: MFCD00009254
Numéro CAS: 112-36-7
Merck Index: 14,3118
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité