Oxyde de bis(2-ethoxyéthyle) ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Ethoxyethyl ether, Diethyleneglycoldiethylether, Diethylene glycol diethyl ether
A17478.0F A17478.AE A17478.AP
A17478.0FEA 163 EUR InStock
A17478.0F A17478.AE A17478.AP
Oxyde de bis(2-ethoxyéthyle) ≥99%
Oxyde de bis(2-ethoxyéthyle)
Purity: 99% CAS No.: 112-36-7 Molecular Formula: C8H18O3 Formula Weight: 162.23 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Weak Melting Point: -44° Boiling Point: 188-190° Beilstein Reference: 1699259 Merck Reference: 14,3118 MDL No.: MFCD00009254
Formule: C₈H₁₈O₃
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 188…190 °C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.909
Point d'éclair: 71 °C (160 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009254
Numéro CAS: 112-36-7
EINECS: 203-963-7
Merck Index: 14,3118
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité