Oxyde de bis(2-ethoxyéthyle) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.02932.0250EA 43.5 EUR InStock
8.02932.0250 8.02932.9999 8.02932.1000
Oxyde de bis(2-ethoxyéthyle) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Oxyde de bis(2-ethoxyéthyle)
Formule: C₈H₁₈O₃
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009254
Numéro CAS: 112-36-7
Merck Index: 13,03145
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Molar Mass 162.22 g/mol
Boiling Point 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 71 °C
Refractive Index 1.4115 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 174 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité