Ether diméthylique du diéthylèneglycol stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02934.0250 8.02934.1000 8.02934.2500
8.02934.0250EA 43.9 EUR InStock
8.02934.0250 8.02934.1000 8.02934.2500
Ether diméthylique du diéthylèneglycol stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Ether diméthylique du diéthylèneglycol
Formule: C₆H₁₄O₃
Point d'ébullition: 162 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0.944 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008503
Numéro CAS: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
ONU: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03187
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -64 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 155 - 165 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.4097 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 17.4 %(V)
Density 0.944 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 190 °C
Evaporation number 90
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité