Anhydride butyrique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12377.0F A12377.AE A12377.AP
A12377.0FEA 133 EUR InStock
A12377.0F A12377.AE A12377.AP
Anhydride butyrique ≥98%
Anhydride butyrique
Purity: 98% CAS No.: 106-31-0 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Rancid Melting Point: -75° Boiling Point: 198-199° Beilstein Reference: 1099474 Merck Reference: 14,1594 UN No.: 2739 MDL No.: MFCD00009389
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 198…199 °C
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0.968
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009389
Numéro CAS: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
ONU: 2739
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1594
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité