Anhydride propionique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00608.0100 8.00608.0500 8.00608.1000 8.00608.9025 8.00608.9010
8.00608.0100EA 32.3 EUR InStock
8.00608.0100 8.00608.0500 8.00608.1000 8.00608.9025 8.00608.9010
Anhydride propionique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Anhydride propionique
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009303
Numéro CAS: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
ONU: 2496
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08011
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité