Hexan-1-ol 98%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
H13303-1L H13303-2.5L
H13303-1LEA 51.4 EUR InStock
H13303-1L H13303-2.5L
Hexan-1-ol 98%, Qualité Réactif
1-Hexanol
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Point d'ébullition: 11.8 %(V)
Point de fusion: -52 °C
Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002982
Numéro CAS: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
ONU: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 97.5 %
APHA Max. 20
Vapor Density 4.5 (vs air)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité