Octanol-1
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Alcool octylique primaire
ROTH3182.1EA 109 EUR InStock
ROTH3182.1
Octanol-1
Octanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Numéro MDL: MFCD00002988
Numéro CAS: 111-87-5
Merck Index: 13,06784
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/03/731403.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité