Octanol-1 99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Alcool octylique primaire
112615-2.5LEA 156 EUR InStock
112615-2.5L
Octanol-1 99%, Qualité Réactif
Octanol-1
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -15 °C
Densité: 0,827 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002988
Numéro CAS: 111-87-5
Merck Index: 13,06784
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/03/731403.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.428 - 1.431
Non-volatile matter Max. 0.1 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) complying
APHA Max. 20
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité