Propanol-2, SLSI Selectipur® pour industrie électronique
Fournisseur: BASF ELECTRONIC CHEMICALS
Synonyms: DiméthylcarbinolAlcool isopropyliqueIPAIsopropanol
51153150.EA 120 EUR InStock
51153150. 56998148.
Propanol-2, SLSI Selectipur® pour industrie électronique
Propanol-2
Produit de BASF
Informations de commande: Ce produit n'est pas autorisé à la vente dans tous les pays : Veuillez vérifier auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
ONU: 1219
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05228
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité